Learn More
Isotiocianato de 4-metoxibencilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378745 1 g 1 g
11388745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12342.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3694-57-3 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
4-Methoxybenzyl isothiocyanate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 4-metoxibencilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes y aminas. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar alejado de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3694-57-3
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00041117
Clave InChI IMFQYAJJXFXVMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxybenzene, 4-methoxybenzylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy, p-methoxybenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methoxy-benzene, chembl81201, 4-methoxybenzyl isothiocyanate 5gr, acmc-1cq6l
PubChem CID 123197
Nombre IUPAC 1-(isotiocianatometil)-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Densidad 1.15
Punto de ebullición 132°C to 133°C (0.7 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.5975
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2089549
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 94%