Learn More
4-Metoxibencilo isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975681 25 g Frasco de vidrio 25 g
10688021 1 g Frasco de vidrio 1 g
10578883 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319400250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56651-60-6 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56651-60-6
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00673064
Clave InChI QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl isocyanate, 1-isocyanatomethyl-4-methoxybenzene, p-methoxybenzyl isocyanate, 4-methoxybenzylisocyanate, isocyanic acid, p-methoxybenzyl, benzene, 1-isocyanatomethyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl methanisocyanate, acmc-20amf5, p-methoxybenzylisocyanate, p-metoxybenzyl-isocyanate
PubChem CID 187910
Nombre IUPAC 1-(isocianatometil)-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CN=C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl isocyanate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 90.0°C (0.6 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5305 to 1.5325
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 99%