Learn More
(4-Metoxibencil)hidrazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30472042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472042 5 g 5 g
30471030 1 g 1 g
30471318 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3311735G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2011-48-5
Fórmula molecular C8H12N2O . HCl
Peso molecular (g/mol) 188.65
Sinónimo 1-(4-Methoxybenzyl)hydrazine Hydrochloride, [(4-Methoxyphenyl)methyl]hydrazine Hydrochloride
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metilhidrazina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CNN)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methoxybenzyl)hydrazine Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O.ClH/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-10-9;/h2-5,10H,6,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0716