Learn More
Alcohol 4-metoxibencil-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzyl-d2 Alcohol |
| CAS | 35693-15-3 |
| Fórmula molecular | C8 D2 H8 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenemethan-d2-ol, 4-methoxy-, 4-Methoxybenzenemethan-d2-ol, 4-Methoxy-[α-2H2]-benzyl alcohol, α,α-Dideutero-4-methoxybenzyl alcohol, 4-Methoxybenzenemethanol-D2 (methanol-D2), (4-Methoxyphenyl)methyl-d2 alcohol, 4-(Hydroxymethyl-d2)anisole, 4-Methoxybenzyl-α,α-d2 alcohol, Anise alcohol-d2, p-Anisyl alcohol-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(4-metoxifenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.081 |