Learn More
Cloruro de 4-metoxibencilo (estabilizado), TRC
Código de producto. 30466005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466005 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2611051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl Chloride
CAS 824-94-2
Fórmula molecular C8 H9 Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo p-(Chloromethyl)-anisole, 1-(Chloromethyl)-4-(methyloxy)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)-1-methoxybenzene, 4-(Chloromethyl)anisole, 4-(Chloromethyl)phenyl Methyl Ether, 4-Methoxybenzyl Chloride, 4-Methyloxybenzyl Chloride, NSC 172955, p-(Chloromethyl)(methoxy)benzene, p-(Chloromethyl)anisole, p-Anisyl Chloride, p-Methoxybenzyl Chloride, α-Chloro-4-methoxytoluene, α-Chloro-p-methoxytoluene, PMB-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCl)cc1
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 156.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0342