Learn More
Carbazato de 4-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11320104 5 g 5 g
11310104 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320104 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00541.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18912-37-3 | Molecular Formula: C9H12N2O3 | Molecular Weight: 196.206 g/mol
It finds its application in the derived azide in N-protection and as a starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la azida derivada en N-protección y como material de partida para la azida que se usa para introducir la protección pMZ-amino que es extraíble en condiciones hidrolíticas leves.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18912-37-3
Fórmula molecular C9H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 196.206
Número MDL MFCD00042817
Clave InChI JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl carbazate, p-methoxybenzyl carbazate, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, 4-methoxyphenyl methyl ester, 4-methoxyphenyl methyl oxycarbohydrazide, 4-methoxyphenyl methoxycarbohydrazide, carbazic acid, p-methoxybenzyl ester, acmc-20amf6, carbazic acid 4-methoxybenzyl ester, 4-methoxybenzyl hydrazinecarboxylate #
PubChem CID 87847
Nombre IUPAC N-aminocarbamato (4-metoxifenil)metil
SMILES COC1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl carbazate
Punto de fusión 75°C to 77°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2052164
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.21
Porcentaje de pureza 97%