Learn More
Alcohol 4-metoxibencílico, TRC
Código de producto. 30471051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471051 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30471051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2610655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl alcohol (Anisyl alcohol)
CAS 105-13-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzyl alcohol, p-methoxy- (8CI), 4-Methoxybenzenemethanol, (4-Methoxyphenyl)methyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, 4-(Methoxyphenyl)methanol, 4-Methoxy-α-hydroxytoluene, 4-Methoxybenzyl alcohol, Anise alcohol, Anisic alcohol, NSC 2151, [4-(Methyloxy)phenyl]methanol, p-(Methoxyphenyl)methanol, p-Anisalcohol, p-Anisyl alcohol, p-Methoxybenzyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES COc1ccc(CO)cc1
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681
Porcentaje de pureza >95