Learn More
Alcohol 4-metoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
11423017 2500 g 2500 g
11403017 100 g 100 g
11413017 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11423017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15559.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 105-13-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
4-Methoxybenzyl Alcohol is used in the preparation of semiconductors, nanosheets and nanocrystals. Also is used as a reagent for various chemical organic reactions such as in the synthesis of quinolines. It is used as a fragrance and flavorant. It is used to study the photo catalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-metoxibencílico se utiliza en la preparación de semiconductores, nanohojas y nanocristales. También se utiliza como reactivo para diversas reacciones químicas orgánicas, como en la síntesis de quinolinas. Se utiliza como fragancia y saborizante. Se utiliza para estudiar la oxidación fotocatalítica del alcohol 4-metoxibencílico a p-anisaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, acetato de etilo.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros de ácidos y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-13-5
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00004653
Clave InChI MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methanol, anise alcohol, anisyl alcohol, p-anisyl alcohol, p-methoxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methoxy, anisic alcohol, p-anisol alcohol, 4-methoxybenzenemethanol
PubChem CID 7738
ChEBI CHEBI:86918
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=CC=C(CO)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 22°C to 25°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 259°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 2500 g
Beilstein 636654
Índice Merck 14,604
Información de solubilidad Soluble in water,chloroform,ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.