Learn More
3-clorometil-7-(2-fenilacetamido)-3-cefem-4-carboxilato de 4-metoxibencilo, TRC
Código de producto. 30472434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472434 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30472434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22608525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzyl 3-Chloromethyl-7-(2-phenylacetamido)-3-cephem-4-carboxylate
CAS 104146-10-3
Fórmula molecular C24 H23 Cl N2 O5 S
Cantidad 25 g
Sinónimo (6R,7R)-3-(Chloromethyl)-8-oxo-7-[(2-phenylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid (4-Methoxyphenyl)methyl Ester, (6R-trans)-7-Phenylacetamido-3-(chloromethyl)-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxybenzyl Ester, GCLE, Cephalosporin Impurity 6
Fórmula InChI InChI=1S/C24H23ClN2O5S/c1-31-18-9-7-16(8-10-18)13-32-24(30)21-17(12-25)14-33-23-20(22(29)27(21)23)26-19(28)11-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,20,23H,11-14H2,1H3,(H,26,28)/t20-,23-/m1/s1
SMILES COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](NC(=O)Cc4ccccc4)C(=O)N23)cc1
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)metilo (6R,7R)-3-(clorometil)-8-oxo-7-[(2-fenilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 486.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.1016