Learn More
4-Metoxibenzoilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428546 5 g 5 g
11438546 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15973.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3672-47-7 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3672-47-7
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD00067889
Clave InChI IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-methoxyphenyl-3-oxopropanenitrile, 4-methoxybenzoylacetonitrile, 4'-methoxybenzoylacetonitrile, 4-methoxybenzoyl acetonitrile, pubchem10102, 4-cyanoacetyl anisole, maybridge1_004582, acmc-1agd6, p-methoxybenzoylacetonitrile, toslab 6389
PubChem CID 233398
Nombre IUPAC 3-(4-metoxifenil)-3-oxopropanonitrilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzoylacetonitrile
Punto de fusión 125°C to 130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 743909
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%