Learn More
Cloruro de 4-metoxibenzoilo, TRC
Código de producto. 30476972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476972 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30476972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28891525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzoyl Chloride
CAS 100-07-2
Fórmula molecular C8H7ClO2
Cantidad 25 g
Sinónimo p-Anisoyl Chloride, 4-Anisoyl Chloride, 4-Methoxybenzoic Acid Chloride, 4-Methoxybenzoyl Chloride, 4-Methoxyphenylchloroform, Anisoyl Chloride, NSC 86125, Para-anisoyl Chloride, p-Methoxybenzoic Acid Chloride, p-Methoxybenzoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 170.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135