Learn More
4-Metoxibenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476336 25 g 25 g
11486336 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23123.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
4-Methoxybenzophenone and its analogues showed diverse plant growth-regulating actions such as inhibition of shoot and root growth, induction of chlorosis, and a disturbance in phototropism or geotropism. It is also used as a photo polymerization catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxibenzofenona y sus análogos han mostrado diversas acciones de regulación del crecimiento de las plantas, como la inhibición del crecimiento de las raíces y los brotes, la inducción de la clorosis y una alteración del fototropismo o el geotropismo. También se utiliza como catalizador de la fotopolimerización.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-94-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD00008403
Clave InChI SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-fenilmetanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzophenone
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 354°C to 356°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1104713
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥98%