Learn More
4-Metoxibenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295120 25 g Frasco de vidrio 25 g
10041120 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125740250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-94-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-94-9
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00008403
Clave InChI SWFHGTMLYIBPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzophenone, 4-methoxyphenyl phenyl methanone, p-methoxybenzophenone, benzophenone, 4-methoxy, methanone, 4-methoxyphenyl phenyl, phenyl p-anisyl ketone, 4-benzoylanisole, 4-methoxyphenyl phenylmethanone, unii-i4xj07373m, 4-methoxyphenyl-phenylmethanone
PubChem CID 69146
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-fenilmetanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 63°C
Color Naranja amarillento a blanco
Punto de ebullición 354°C to 356°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 08, 159
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino