Learn More
4-Metoxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Methoxybenzonitrile is used as raw material of parfum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-metoxibenzonitrilo se utiliza como materia prima de perfume.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzonitrile |
| Punto de fusión | 57°C to 61°C |
| Punto de ebullición | 256°C to 257°C |
| Olor | Almond-like |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 508117 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.15 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- 4-Methoxybenzonitrile
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methoxybenzonitrile