Learn More
Anhídrido 4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332406 25 g 25 g
11322406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06180.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 794-94-5 | C16H14O5 | 286.283 g/mol
4-Methoxybenzoic anhydride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido 4-metoxibenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Incompatible con la humedad y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 794-94-5
Fórmula molecular C16H14O5
Peso molecular (g/mol) 286.283
Número MDL MFCD00017175
Clave InChI YGMHIBLUWGDWKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzoic anhydride, p-anisic anhydride, p-anisic acid anhydride, benzoic acid, 4-methoxy-, anhydride, p-methoxybenzoic anhydride, 4-anisic anhydride, 4-methoxybenzoic acid anhydride, 4-methoxybenzoyl 4-methoxybenzoate, 4-methoxyphenyl anhydride, anisic anhydride
PubChem CID 69928
Nombre IUPAC 4-metoxibenzoato (4-metoxibenzoil)
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzoic anhydride
Punto de fusión 95°C to 99°C
Cantidad 25 g
Beilstein 545712
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.29
Porcentaje de pureza 98%