Learn More
Ácido 4-metoxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447657 5000 g 5000 g
11437657 250 g 250 g
11427657 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15697.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
4-Methoxybenzoic acid is used in oxidation and reduction of cytochrome c in solution through different self-assembled monolayers on gold electrodes using cyclic voltammetry. p-Anisic acid has antiseptic properties. It is also used as an intermediate in the preparation of more complex organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metoxibenzoico se utiliza en la oxidación y reducción de citocromo c en solución a través de diferentes monocapas autoensambladas en electrodos de oro utilizando voltametría cíclica. El ácido p-anísico tiene propiedades antisépticas. También se utiliza como intermediario en la preparación de compuestos orgánicos más complejos.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C, 0,3 g/l. Soluble en alcohol, acetato de etilo y éter.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-09-4
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002542
Clave InChI ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
Nombre IUPAC ácido 4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 185°C
Densidad 1.385
pH 3 to 4
Punto de ebullición 275°C to 277°C
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Olor Odorless
Cantidad 5000 g
Beilstein 508910
Índice Merck 14,666
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 0.3g/L. Soluble in alcohol,ethyl acetate and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%