Learn More
4-Metoxibenzhidracida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489923 250 g 250 g
11469923 10 g 10 g
11479923 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13015.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3290-99-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
4-Methoxybenzhydrazide is used as pharmaceutical intermediates and it is also involved in a variety of organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4- la metoxibenzhidracida se utiliza como intermediario farmacéutico y también participa en diversas síntesis orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3290-99-1
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00017073
Clave InChI REKQLYUAUXYJSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzhydrazide, p-anisohydrazide, p-anisic hydrazide, p-anisoylhydrazine, 4-methoxybenzoic acid hydrazide, 4-methoxybenzoylhydrazine, anisoylhydrazine, anisic hydrazide, 4-methoxybenzene-1-carbohydrazide, p-anisic acid, hydrazide
PubChem CID 76792
Nombre IUPAC 4-metoxibenzohidracida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzhydrazide
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 250 g
Beilstein 389017
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98%