Learn More
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484854 100 g 100 g
11474854 25 g 25 g
11494854 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13788.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-68-0 | C7H7ClO3S | 206.64 g/mol
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride is used as an anti-HIV as Pharmaceutical Intermediates. It also acts as protecting group agent for various nitrogen functions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo se utiliza como anti-VIH en intermedios farmacéuticos. También actúa como agente de grupo de protección en diversas funciones del nitrógeno.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °, en un lugar fresco y oscuro. Proteger de la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-68-0
Fórmula molecular C7H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 206.64
Número MDL MFCD00007446
Clave InChI DTJVECUKADWGMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, p-anisylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxybenzenesulphonyl chloride, 4-methoxybenzenesulfonylchloride, 4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, p-anisolesulfonyl chloride, p-methoxyphenylsulfonyl chloride, 4-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, p-methoxy
PubChem CID 7401
Nombre IUPAC cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 37°C to 42°C
Punto de ebullición 119°C to 122°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 609005
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in Toluene. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.65
Porcentaje de pureza ≥98%