Learn More
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Methoxybenzenesulfonyl chloride is used as an anti-HIV as Pharmaceutical Intermediates. It also acts as protecting group agent for various nitrogen functions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo se utiliza como anti-VIH en intermedios farmacéuticos. También actúa como agente de grupo de protección en diversas funciones del nitrógeno.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °, en un lugar fresco y oscuro. Proteger de la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 37°C to 42°C |
| Punto de ebullición | 119°C to 122°C (0.4 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 609005 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in Toluene. Decomposes in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.65 |
| Mehr anzeigen |