Learn More
Ácido 4-metoxibencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| CAS | 5857-42-1 |
| Fórmula molecular | C7H8O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | p-Methoxybenzenesulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metoxibencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0143 |