Learn More
4-Metoxibencenosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352806 25 g 25 g
11342806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08961.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1129-26-6 | C7H9NO3S | 187.213 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1129-26-6
Fórmula molecular C7H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 187.213
Número MDL MFCD00025392
Clave InChI MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzenesulphonamide, p-methoxybenzenesulfonamide, 4-methoxybenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-methoxy, 4-methoxy-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-methoxy, benzenesulfonamide, p-methoxy-6ci,7ci,8ci, 3lka, p-anisolesulfonamide, acmc-1bvgf
PubChem CID 70789
Nombre IUPAC 4-metoxibencenosulfonamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzenesulfonamide
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2047881
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.22
Porcentaje de pureza 98%