Learn More
Tetrafluoroborato de 4-metoxibencenodiazonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452188 25 g 25 g
15432188 1 g 1 g
15442188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55827.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 459-64-3 | C7H7BF4N2O | 221.95 g/mol
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate has been used in the preparation of azo coupled cyclic β-enaminones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-metoxibenzendiazonio se ha utilizado en la preparación de β-enaminonas cíclicas acopladas azo.
Solubilidad
Descomponer en agua
Notas
Almacenar a -20 °C. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-64-3
Fórmula molecular C7H7BF4N2O
Peso molecular (g/mol) 221.95
Número MDL MFCD00011897
Clave InChI CACFTKIREZJSIG-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo 4-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzenediazoniumfluoroborate, 4-methoxybenzene diazonium fluoroborate, acmc-1aeuk, ksc236e8f, 4-methoxyphenyldiazonium tetrafluoroborate, p-methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate, 4-methoxybenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide
PubChem CID 517233
SMILES [B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].COC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Decompose in water
Nombre IUPAC boron(3+) 4-methoxybenzene-1-diazonium tetrafluoride
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.95
Porcentaje de pureza 98%