Learn More
Ácido 4-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30459638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459638 4 x 25 mg 100 miligramos
30050780 25 mg 25 miligramos
30051387 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459638 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3421.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
CAS 2206-43-1
Nombres de analitos o componentes 4-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H8 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Picotamide Monohydrate Imp. A (EP), Picotamide Imp. A (EP), 2-Methoxy-1,5-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-Methoxyisophthalic acid, NSC 20694, Picotamide Monohydrate Impurity A, Picotamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 196.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0372 g/mol