Learn More
4-metoxibenceno-1,2-diol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methoxybenzene-1,2-diol |
| CAS | 3934-97-2 |
| Fórmula molecular | C7H8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)O)O |
| Nombre IUPAC | 4-metoxibenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0473 |