Learn More
Clorhidrato de 4-metoxibenzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzamidine, Hydrochloride |
| CAS | 51721-68-7 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O.ClH/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10;/h2-5H,1H3,(H3,9,10);1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 4-metoxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 186.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.056 |