Learn More
4-Metoxibenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485207 50 g 50 g
11475207 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22614.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3424-93-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3424-93-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007995
Clave InChI GUCPYIYFQVTFSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisamide, p-methoxybenzamide, benzamide, 4-methoxy, 4-methoxy benzamide, p-methyoxybenzamide, unii-z85fx3977e, 4-methoxy-benzamide, 4-anisamide, acmc-1cjjo, 4-methoxylbenzamide
PubChem CID 76959
Nombre IUPAC 4-metoxibenzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzamide
Punto de fusión 164°C to 167°C
Punto de ebullición 295°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1862847
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 98%