Learn More
4-Methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16489416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0740
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
4-Methoxybenzaldehyde is a naturally occurring fragrant phenolic compound. 4-Methoxybenzaldehyde has been found in many plant species including horseradish, anise, star anise. 4-Methoxybenzaldehyde is a possible neurotoxicant and it has shown effects that include mortality, attractancy, and interference with host seeking .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzaldehyde
CAS 123-11-5
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism