Learn More
4-metoxibenzaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432458 25 g 25 g
11428700 250 g 250 g
11442458 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432458 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15793.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
El AplicacionesEl 4-metoxibenzaldehído dimetil acetal se utiliza como precursor de 1-metoxi-1-(4-metoxifenil)hept-2-ino, 2,5-dioxopirrolidina-1-il-3-((4R)-2-(4-metoxifenil)-5,5-dimetil-1,3-dioxano-4-carboxamido)propanoato y 1-(p-anisil)-2-(2-metoxietil)-3-fenilindeno. Además, actúa como reactivo de grupo protector de los dioles, especialmente en los carbohidratos. También se utiliza como esencia de sabor en el girasol, el ciclamen y el jazmín. Además, participa en reacciones de alilación con aliltrimetilsilano catalizadas por cloruro de hierro (III).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 4-metoxibenzaldehído dimetil acetal se utiliza como precursor de 1-metoxi-1-(4-metoxifenil)hept-2-ino, 2,5-dioxopirrolidin-1-il-3-(4R)-2-(4-metoxifenil)-5,5-dimetil-1,3-dioxano-4-carboxamido)propanoato y 1-(p-anisil)-2-(2-metoxietil)-3-fenilindeno. Además, actúa como reactivo de grupo protector de los dioles, especialmente en los carbohidratos. También se utiliza como esencia de sabor en el girasol, el ciclamen y el jazmín. Además, participa en reacciones de alilación con aliltrimetilsilano catalizado por cloruro de hierro (III).
Solubilidad
miscible con alcohol y muchos disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2186-92-7
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00036507
Clave InChI NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
Nombre IUPAC 1-(dimetoximetil)-4-metoxibenceno
SMILES COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal
Densidad 1.068
Punto de ebullición 253°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 25 g
Beilstein 2048930
Información de solubilidad Miscible with alcohol and many organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%