Learn More
4-metoxibenzaldehído-alfa-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzaldehyde-D (formyl-D) |
| CAS | 19486-71-6 |
| Fórmula molecular | C8 D H7 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl-d, 4-methoxy- (9 CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde-formyl-d (ACI), p-Anisaldehyde-formyl-d (8 CI), 4-Methoxy-[α-d]benzaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde-1-d, d1-Anisaldehyde, p-Anisaldehyde-1-d, p-Methoxybenzaldehyde-d1, p-Methoxybenzaldehyde-α-d, 4-Methoxybenzaldehyde-D (formyl-D) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6 H,1H3/i6D |
| SMILES | [2 H]C(=O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | deuterio-(4-metoxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 137.1541 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0587 g/mol |
| Mostrar más |