Learn More
4-Metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408700 50 g 50 g
11408306 250 g 250 g
11498296 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15364.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
4-Methoxybenzaldehyde is widely utilized in the fragrance and flavor industry. It finds application as an important intermediate in the synthesis of other organic compounds, perfumes and pharmaceuticals like antihistamines. It is also used in the preparation of agrochemicals, dyes and plastic additives. A solution of para-anisaldehyde with acid and ethanol is used as stain in thin layer chromatography (TLC), which provides easy identification of different compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-metoxibenzaldehído se utiliza ampliamente en la industria de las fragancias y el sabor. Encuentra aplicación como intermediario importante en la síntesis de otros compuestos orgánicos, perfumes y fármacos como los antihistamínicos. También se utiliza en la preparación de productos agroquímicos, colorantes y aditivos plásticos. Una solución de para-anisaldehído con ácido y etanol se utiliza como tinción en la cromatografía de capa fina (TLC), lo que facilita la identificación de diferentes compuestos.
Solubilidad
Miscible con acetona, alcohol, éter, cloroformo y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-11-5
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00003385
Clave InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
Nombre IUPAC 4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 0°C to 2°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 247°C to 249°C
Temperatura de inflamación 116°C (241°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.573
Cantidad 50 g
Beilstein 471382
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,663
Información de solubilidad Miscible with acetone,alcohol,ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisaldehyde