Learn More
Clorhidrato de 4-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxyaniline hydrochloride |
| CAS | 20265-97-8 |
| Fórmula molecular | C7H9NO . HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxianilina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 159.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0451 |