Learn More
Clorhidrato de 4-metoxianilina, TRC
Código de producto. 30478813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478813 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30478813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2263332.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxyaniline hydrochloride
CAS 20265-97-8
Fórmula molecular C7H9NO . HCl
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 4-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Anisidine, hydrochloride (8CI), 4-Methoxyaniline hydrochloride, 4-Methoxybenzenamine hydrochloride, p-Anisidine monohydrochloride, p-Methoxyaniline hydrochloride, p-Methoxyanilinium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-metoxianilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 159.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0451