Learn More
4'-Metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439093 250 g 250 g
11314709 25 g 25 g
11429093 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11162.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4'-Methoxyacetophenone is used as a component of perfumes and as chemical intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, resins, flavouring agents. And also used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4?-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metoxiacetofenona se utiliza como componente de perfumes y como producto químico intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, resinas, aromatizantes. Y también se utiliza para estudiar la copolimerización de crecimiento gradual catalizada por rutenio de 4′-metoxiacetofenona con α,ω-dienos para producir copolímeros.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz, almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-06-1
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00008745
Clave InChI NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxyacetophenone
Punto de fusión 36°C to 40°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 258°C to 260°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 g
Beilstein 742313
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%