Learn More
4'-Methoxyacetanilide, 99+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10790551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g; frasco de vidrio
Código de producto.
10790551 50g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10790551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249710500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxyacetanilide
Nombre de nota 99+%
CAS 51-66-1
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129°C to 132°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H11NO2
Fórmula lineal CH3C6H4NHC(O)CH3
Número MDL MFCD00014963
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 50
Sinónimo n-4-methoxyphenyl acetamide, 4'-methoxyacetanilide, p-methoxyacetanilide, p-acetanisidide, p-acetanisidine, methacetin, 4-methoxyacetanilide, aceto-p-anisidide, n-acetyl-p-anisidine, acetamide, n-4-methoxyphenyl
Clave InChI XVAIDCNLVLTVFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC
Nombre IUPAC N-(4-methoxyphenyl)acetamide
Peso molecular (g/mol) 165.192
PubChem CID 5827
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Crystalline Powder