Learn More
4-metoxi(tolueno-d7), CDN
Código de producto. 30324563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324563 0.5 g 0.50 g
30319371 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30324563 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND68300.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
CAS 1036431-36-3
Fórmula molecular C8 D7 H3 O
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Benzene-1,2,4,5-d4, 3-methoxy-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Methoxy-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Methoxytoluene-α,α,α,2,3,5,6-d7, p-Methylanisole-d7, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4)
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1OC)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterio-3-metoxi-6-(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 129.2075
Formula Weight (peso de la fórmula) 129,1171 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química