Learn More
4-metoxi(tolueno-d7), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4) |
| CAS | 1036431-36-3 |
| Fórmula molecular | C8 D7 H3 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,4,5-d4, 3-methoxy-6-(methyl-d3)- (ACI), 3-Methoxy-6-(methyl-d3)benzene-1,2,4,5-d4 (ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene-2,3,5,6-d4, 4-Methoxytoluene-α,α,α,2,3,5,6-d7, p-Methylanisole-d7, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D7 (4-methyl-D3,2,3,5,6-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1OC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,4,5-tetradeuterio-3-metoxi-6-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2075 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1171 g/mol |
| Mostrar más |