Learn More
4-Metoxi-TEMPO, radical libre, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362807
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11362807 5 g 5 g
11352807 1 g 1 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11362807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15915.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95407-69-5
Fórmula molecular C10H20NO2
Número MDL MFCD00270334
Sinónimo 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 39°C to 41°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4740399
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.28
Porcentaje de pureza ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.