Learn More
Ácido 4-Metoxi Retinoico, TRC
Código de producto. 30477987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477987 2.5 mg 2.50 miligramo
30477041 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2678002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81121-20-2
Fórmula molecular C21 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo 4-Methoxyretinoic acid (9CI), (±)-4-Methoxyretinoic acid
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-9-(3-metaxi-2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES COC1CCC(C)(C)C(=C1C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy Retinoic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(22)23)10-11-18-17(3)19(24-6)12-13-21(18,4)5/h7-11,14,19H,12-13H2,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14+
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195