Learn More
4'-Methoxy PhIP, TRC
Código de producto. 30483724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483724 10 mg 10 miligramos
30480048 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26640010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797911-00-2
Fórmula molecular C14H14N4O
Peso molecular (g/mol) 254.29
Sinónimo 4-(2-Amino-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-6-yl)phenol Methyl Ether, 2-Amino-4'-methoxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
SMILES COc1ccc(cc1)c2cnc3nc(N)n(C)c3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxy PhIP
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O/c1-18-12-7-10(8-16-13(12)17-14(18)15)9-3-5-11(19-2)6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17)