Learn More
Diclorhidrato de 4-metoxi-o-fenilendiamina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439503 5 g 5 g
11429503 1 g 1 g
11449503 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12363.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59548-39-9 | C7H12Cl2N2O | 211.086 g/mol
4-Methoxy-o-phenylenediamine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is an important precursor for the synthesis of other heterocyclic compounds. It is used in the determination of glyoxal, methylglyoxal, and diacetyl in urine using 4-methoxy-o-phenylenediamine as derivatizing reagent by High-performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metoxi-o-fenilendiamina se utiliza ampliamente como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos. Es un precursor importante para la síntesis de otros compuestos heterocíclicos. Se utiliza en la determinación de glioxal, metilglioxal y diacetil en orina mediante el uso de 4-metoxi-o-fenilendiamina como reactivo derivatizante mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59548-39-9
Fórmula molecular C7H12Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 211.086
Número MDL MFCD00052003
Clave InChI SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
Nombre IUPAC 4-metoxibenceno-1,2-diamina; diclorhidrato
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Punto de fusión ∼219°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3699636
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza ≥97%