Learn More
4-Metoxi-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456078 250 mg 250 miligramos
15446078 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59690.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7465-88-5 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7465-88-5
Fórmula molecular C14H13NO2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00025810
Clave InChI XOJAJRFBOKCXPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-methoxybenzamide, anisanilid, p-anisanilide, 4-methoxyphenyl-n-benzamide, benzamide, 4-methoxy-n-phenyl
PubChem CID 346037
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-fenilbenzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 97%