Learn More
4-Metoxi-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472128 250 mg 250 miligramos
15462128 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55776.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-24-9
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD04115407
Clave InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-metimetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 97%