Learn More
4-Metoxi-N-metilbencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274894 10 g Frasco de vidrio 10 g
15254894 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15274894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451730100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 702-24-9 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 702-24-9
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Clave InChI AIJFPNKGGAPZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-methylbenzylamine, n-4-methoxybenzyl-n-methylamine, n-methyl-4-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, 4-methoxyphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-methyl, 4-methoxy-benzyl-methyl-amine, 4-methoxyphenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-p-methoxybenzylamine, 1-4-methoxyphenyl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 485407
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-metimetanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Densidad 1.0080g/mL
Punto de ebullición 222.0°C
Temperatura de inflamación 109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2NCH3
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.008
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.