Learn More
4-Methoxy-n,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina, TRC
Código de producto. 30138723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138723 2.5 g 2.50 g
30133750 5 g 5 g
30005024 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3313132.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5248-39-5
Fórmula molecular C6 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 154.17
Sinónimo 1,3,5-Triazin-2-amine, 4-methoxy-N,6-dimethyl-, s-Triazine, 2-methoxy-4-methyl-6-(methylamino)- (7CI,8CI), 2-Methoxy-4-methyl-6-methylamino-1,3,5-triazine, 2-Methyl-4-(methylamino)-6-methoxy-1,3,5-triazine, Triazinamin-methyl, IN-L5296
Nombre IUPAC 4-metaxi-N,6-dimetil-1,3,5-triazina-2-amina
SMILES CNc1nc(C)nc(OC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triazinamin-methyl
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4O/c1-4-8-5(7-2)10-6(9-4)11-3/h1-3H3,(H,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0855