Learn More
4-Metoxi-N-(2-metilbencil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425628 250 mg 250 miligramos
15415628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59346.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331638-66-5
Fórmula molecular C16H17NO2
Peso molecular (g/mol) 255.317
Número MDL MFCD01154205
Clave InChI CVDCGDPYWBZBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-2-methylbenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methylphenyl methyl benzamide, cbmicro_011456, cambridge id 6073509, 4-hydroxymethyl-n-2-methylbenzyl benzamide
PubChem CID 789734
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-[(2-metilfenil)metil]benzamida
SMILES CC1=CC=CC=C1CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-(2-methylbenzyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.31
Porcentaje de pureza 97%