Learn More
4-Metoxi-N-(2-metoxibencil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455298 250 mg 250 miligramos
15445298 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59096.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331440-04-1
Fórmula molecular C16H17NO3
Peso molecular (g/mol) 271.316
Número MDL MFCD00752486
Clave InChI OCHBASPTHVVGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-2-methoxybenzyl benzamide, 4-methoxy-n-2-methoxyphenyl methyl benzamide, cambridge id 5337527, n-2-methoxybenzyl-4-methoxybenzamide, 4-methoxyphenyl-n-2-methoxyphenyl methyl carboxamide
PubChem CID 796001
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-[(2-metoxifenil)metil]benzamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-(2-methoxybenzyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 23598862
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.32
Porcentaje de pureza 97%