Learn More
4-Metoxi-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493716 250 mg 250 miligramos
15483716 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57808.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-metoxy-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida participa en la secreción de GLP-1 de ácido graso de cadena larga estimulado y ha intervenido en la homeostasis de la glucosa, la adiposidad y la regulación de la respuesta antiinflamatoria. Mejora la secreción de insulina estimulada por la glucosa en un mínimo de 6 células. Induce la acumulación intracelular de calcio en células U2OS. Esta actividad se inhibe por AH 7614.
Solubilidad
Soluble en 100 mm en DMSO y 50 mm en etanol.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349085-82-1
Fórmula molecular C16H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 305.392
Número MDL MFCD02007969
Clave InChI FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzenesulfonamide, cbmicro_012617, n-mesityl-4-methoxy-1-benzenesulfonamide, gsk137647a hplc, 4-methoxyphenyl sulfonyl 2,4,6-trimethylphenyl amine, 4-methoxy-n-2,4,6-trimethylphenyl benzene-1-sulfonamide
PubChem CID 743974
Nombre IUPAC 4-metoxi-N-(2,4,6-trimetilfenil)bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 23102756
Información de solubilidad Soluble to 100 mM in DMSO and to 50 mM in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.39
Porcentaje de pureza 97%