Learn More
4-Metoxi estrona, TRC
Código de producto. 17932905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932905 1 mg 1 miligramo
17903505 5 mg 5 miligramos
17934455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2261351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58562-33-7
Fórmula molecular C19 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 300.39
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-hydroxy-4-methoxy-, Estrone, 4-methoxy- (6CI), 3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 4-Methoxyestrone
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-4-metoxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantran-17-one
SMILES COc1c(O)ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxy Estrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1725
Porcentaje de pureza >95%