Learn More
Ácido 4-metoxi-d3-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzoic Acid D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 27914-54-1 |
| Fórmula molecular | C8H5D3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | p-Anisic-α,α,α-d3 Acid, 4-(Trideuteromethoxy)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(metoxi-d3)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.07 |