Learn More
4-(metoxi-d3)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Methoxy-d3)benzaldehyde |
| CAS | 342611-04-5 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H5 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Methoxybenzaldehyde-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(trideuteriometoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 139.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0713 |